Acetooctan tert-butylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
tert-Butyl Acetoacetate
A11115.22
A11115.36
A11115.22EA
267
PLN
A11115.22
A11115.36
Acetooctan tert-butylu ≥98%
Acetooctan tert-butylu
Purity: 98+%
CAS No.: 1694-31-1
Molecular Formula: C8H14O3
Formula Weight: 158.20
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4200
Odour: Pleasant
pH: 5.7
Melting Point: -38°
Boiling Point: 71-72°/11mm
Beilstein Reference: 1680303
MDL No.: MFCD00008811
Formuła:
C₈H₁₄O₃ MW: 158.2 g/mol Temp. Wrzenia: 71…72 °C (11 mmHg) Temp. topnienia: –38 °C Gęstość: 0.961 Temp. Zapłonu: 76 °C (169 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008811 Numer CAS: 1694-31-1 Numer WE (dawny EINECS): 216-904-5 |