Drukuj
Acetooctan tert-butylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: tert-Butyl Acetoacetate
107781000 107785000
ACRO107781000EA 161 PLN
ACRO107781000 ACRO107785000
Acetooctan tert-butylu 97%
Acetooctan tert-butylu
Formuła: C₈H₁₄O₃
MW: 158.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 190
Temp. topnienia: –38 °C
Gęstość: 0.97 g/cm³
Temp. Zapłonu: 76
Numer MDL: MFCD00008811
Numer CAS: 1694-31-1
Numer WE (dawny EINECS): 216-904-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %