Drukuj
Malononitryl, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dinitryl kwasu malonowego, Dicyjanek metylu
MQ100
690414-10KG 690414-1KG 690414-50KG
SIAL690414-10KGEA 5820 PLN
SIAL690414-10KG SIAL690414-1KG SIAL690414-50KG
Malononitryl, Sigma-Aldrich®
Malononitryl
Formuła: C₃H₂N₂
MW: 66.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 220
Temp. topnienia: 30…32 °C
Gęstość: 1.191 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 112
Numer MDL: MFCD00001883
Numer CAS: 109-77-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-703-2
Jednostka: 2647
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,05733