Drukuj
Malononitryl for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dinitryl kwasu malonowego, Dicyjanek metylu
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06189.0100 8.06189.0250
8.06189.0100EA 169 PLN
8.06189.0100 8.06189.0250
Malononitryl for synthesis, Sigma-Aldrich®
Malononitryl
Formuła: C₃H₂N₂
MW: 66.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 220
Temp. topnienia: 30…32 °C
Gęstość: 1.191 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 112
Numer MDL: MFCD00001883
Numer CAS: 109-77-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-703-2
Jednostka: 2647
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,05733
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 133 g/l (20 °C)
Melting Point 32 - 34 °C
Molar Mass 66.06 g/mol
Boiling Point 220 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (50 °C)
Flash Point 112 °C
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 365 °C