Malononitryl 99
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Dinitryl kwasu malonowego, Dicyjanek metylu
A15046.22
A15046.06
A15046.0E
A15046.36
A15046.22EA
239
PLN
A15046.22
A15046.06
A15046.0E
A15046.36
Malononitryl 99
Malononitryl
Purity: 99%
CAS No.: 109-77-3
Molecular Formula: C3H2N2
Formula Weight: 66.06
Flash Point: 112°(233°F)
Refractive Index: 1.4150
Melting Point: 30-34°
Boiling Point: 220-222°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 773697
Merck Reference: 14,5711
UN No.: 2647
MDL No.: MFCD00001883
Formuła:
C₃H₂N₂ MW: 66.06 g/mol Temp. Wrzenia: 220…222 °C Temp. topnienia: 30…34 °C Gęstość: 1.049 Temp. Zapłonu: 112 °C (233 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001883 Numer CAS: 109-77-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-703-2 Jednostka: 2647 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 13,05733 |