Drukuj
Malononitryl 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dinitryl kwasu malonowego, Dicyjanek metylu
125271000 125275000 125270025
ACRO125271000EA 185 PLN
ACRO125271000 ACRO125275000 ACRO125270025
Malononitryl 99%
Malononitryl
Formuła: C₃H₂N₂
MW: 66.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 220 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 30…34 °C
Gęstość: 1.04 g/cm³
Temp. Zapłonu: 112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001883
Numer CAS: 109-77-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-703-2
Jednostka: 2647
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,05733
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow-brown Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 34 °C
GC ≥98.5 %