Trichloroacetic anhydride 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L00849.18
L00849.30
L00849.18EA
658
PLN
L00849.18
L00849.30
Trichloroacetic anhydride 95%
Trichloroacetic anhydride
Purity: 95%
CAS No.: 4124-31-6
Molecular Formula: (Cl3CCO)2O
Formula Weight: 308.76
Refractive Index: 1.4840
Boiling Point: 98-100°/11mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000793
Formuła:
C₄Cl₆O₃ Temp. Wrzenia: 98…100 °C (11 mmHg) Temp. topnienia: –2 °C Gęstość: 1,690 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000793 Numer CAS: 4124-31-6 Numer WE (dawny EINECS): 223-925-3 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |