Drukuj
Izocyjanian trichloroacetylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
217328-10G 217328-1G
SIAL217328-10GEA 582 PLN
SIAL217328-10G SIAL217328-1G
Izocyjanian trichloroacetylu, Sigma-Aldrich®
Izocyjanian trichloroacetylu
Formuła: C₃Cl₃NO₂
MW: 188.4 g/mol
Temp. Wrzenia: 80…85 °C (27 hPa)
Gęstość: 1.59 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 65
Numer MDL: MFCD00002033
Numer CAS: 3019-71-4
Numer WE (dawny EINECS): 221-165-7
Jednostka: 2927
ADR: 6.1 II