Izocyjanian trichloroacetylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 3019-71-4
Molecular Formula: C3Cl3NO2
Formula Weight: 188.40
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4800
Odour: Acrid
Boiling Point: 58-60°/20mm
Beilstein Reference: 971201
UN No.: 2927
MDL No.: MFCD00002033
Formuła:
C₃Cl₃NO₂ Temp. Wrzenia: 58…60 °C (20 mmHg) Gęstość: 1,585 Temp. Zapłonu: 65 °C (149 °F) |
Numer MDL:
MFCD00002033 Numer CAS: 3019-71-4 Numer WE (dawny EINECS): 221-165-7 Jednostka: 2927 ADR: 6.1,II |