Drukuj
Izocyjanian trichloroacetylu NMR
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
202900100 202900020 202900500
ACRO202900100EA 495 PLN
ACRO202900100 ACRO202900020 ACRO202900500
Izocyjanian trichloroacetylu NMR
Izocyjanian trichloroacetylu
Formuła: C₃Cl₃NO₂
MW: 188.4 g/mol
Temp. Wrzenia: 80…85 °C (20 mmHg)
Gęstość: 1.59 g/cm³
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002033
Numer CAS: 3019-71-4
Numer WE (dawny EINECS): 221-165-7
Jednostka: 2927
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4799 to 1.4819 (20°C, 589 nm)
GC ≥97 %