Drukuj
Trichloroacetyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
151599-100G 151599-25G 151599-500G
SIAL151599-100GEA 588 PLN
SIAL151599-100G SIAL151599-25G SIAL151599-500G
Trichloroacetyl chloride, Sigma-Aldrich®
Trichloroacetyl chloride
Formuła: C₂Cl₄O
Temp. Wrzenia: 118 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –57 °C
Gęstość: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000792
Numer CAS: 76-02-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-926-7
Jednostka: 2442
ADR: 8,II