Drukuj
Izocyjanian (S)-(-)-1-fenyloetylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
220566-1G 220566-5G
SIAL220566-1GEA 214 PLN
SIAL220566-1G SIAL220566-5G
Izocyjanian (S)-(-)-1-fenyloetylu, Sigma-Aldrich®
Izocyjanian (S)-(-)-1-fenyloetylu
Formuła: C₉H₉NO
Temp. Wrzenia: 55 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002036
Numer CAS: 14649-03-7
Numer WE (dawny EINECS): 238-698-6