Drukuj
Izocyjanian (S)-(-)-1-fenyloetylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (S)-(-)-α-Phenethyl isocyanate, (S)-(-)-α-Methylbenzyl isocyanate, (S)-1-phenylethylisocyanate, (S)-(-)-1-Phenethyl isocyanate
205310050 205310010
ACRO205310050EA 1020 PLN
ACRO205310050 ACRO205310010
Izocyjanian (S)-(-)-1-fenyloetylu 98%
Izocyjanian (S)-(-)-1-fenyloetylu
Formuła: C₉H₉NO
MW: 147.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 55…56 °C (2.5 mmHg)
Gęstość: 1.05 g/cm³
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002036
Numer CAS: 14649-03-7
Numer WE (dawny EINECS): 238-698-6
Jednostka: 2206
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5130 to 1.5150 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -9° to -11° (20°C, 589 nm) (neat)