Drukuj
Izocyjanian (R)-(+)-1-fenyloetylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (R)-(+)-α-Phenethyl isocyanate, (R)-(+)-1-Phenethyl isocyanate, (R)-(+)-1-phenylethylisocyanate, (R)-(+)-α-Methylbenzyl isocyanate
M-Clarity™ quality level = MQ200
220574-1G 220574-5G
SIAL220574-1GEA 243 PLN
SIAL220574-1G SIAL220574-5G
Izocyjanian (R)-(+)-1-fenyloetylu, Sigma-Aldrich®
Izocyjanian (R)-(+)-1-fenyloetylu
Formuła: C₉H₉NO
MW: 147.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 74…76 °C (7 hPa)
Gęstość: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 65
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06739387
Numer CAS: 33375-06-3
Numer WE (dawny EINECS): 251-485-2