Izocyjanian (R)-(+)-1-fenyloetylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 33375-06-3
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5124
Boiling Point: 55-56°/2.5mm
Beilstein Reference: 3196930
Optical Rotation: +10.5° (neat)
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00063015
Formuła:
C₉H₉NO Temp. Wrzenia: 55…56 °C (2,5 mmHg) Gęstość: 1,045 Temp. Zapłonu: 65 °C (149 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD06739387 Numer CAS: 33375-06-3 Numer WE (dawny EINECS): 251-485-2 ADR: 6.1,III |