Drukuj
kwas metafosforowy stabilised, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: Stabilised with sodium metaphosphate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00546.0500EA 945 PLN
1.00546.0500 1.00546.0100
kwas metafosforowy stabilised, EMSURE® for analysis, Supelco®
kwas metafosforowy
Formuła: (HPO₃)n
MW: 79,98 g/mol
Temp. Wrzenia: 260 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 21 °C
Gęstość: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011351
Numer CAS: 37267-86-0
Numer WE (dawny EINECS): 253-433-4
Jednostka: 3453
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble,Hydrolysis
Melting Point 200 - 250 °C
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 600 °C (1013 hP)
Vapor Pressure  - 0.001 hPa (20 °C)
Density 2.0 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (33 g/l, H2O, 20 °C)