Drukuj
kwas metafosforowy Stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Metaphosphoric acid
219221000 219225000
ACRO219221000EA 391 PLN
ACRO219221000 ACRO219225000
kwas metafosforowy Stabilised
kwas metafosforowy
Formuła: (HPO₃)n
MW: 79.98 g/mol
Temp. Wrzenia: 260
Temp. topnienia: 21
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011351
Numer CAS: 37267-86-0
Numer WE (dawny EINECS): 253-433-4
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Lumps
Stabilizer 54 to 60 % NaPO3
Titration with NaOH 40 to 46 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm