Drukuj
monohydrat chlorku cetylopirydyniowego, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
C0732-100G C0732-1KG
SIALC0732-100GEA 831 PLN
SIALC0732-100G SIALC0732-1KG
monohydrat chlorku cetylopirydyniowego, Sigma-Aldrich®
monohydrat chlorku cetylopirydyniowego
Formuła: C₂₁H₃₈ClN·1H₂O
Temp. topnienia: 77…83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149977
Numer CAS: 6004-24-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-593-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 13,02041