monohydrat chlorku cetylopirydyniowego ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Hexadecylpyridinium chloride monohydrate, 1-Hexadecylpyridinium chloride monohydrate, Cetylpyridinium Chloride, Monohydrate, Cetylpyridinium chloride monohydrate
Purity: 98%
CAS No.: 6004-24-6
Molecular Formula: C21H38ClN.H2O
Formula Weight: 358.02 (339.99anhy)
Melting Point: 83-86°
Solubility: Soluble in water, alcohol, chloroform
Beilstein Reference: 3578606
Merck Reference: 14,2032
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00149977
Formuła:
C₂₁H₃₈ClN·1H₂O MW: 358.01 g/mol Temp. topnienia: 83…86 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149977 Numer CAS: 6004-24-6 Numer WE (dawny EINECS): 204-593-9 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 13,02041 |