Drukuj
monohydrat chlorku cetylopirydyniowego 96.0-101.0%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hexadecylpyridinium chloride monohydrate, 1-Hexadecylpyridinium chloride monohydrate, Cetylpyridinium Chloride, Monohydrate, Cetylpyridinium chloride monohydrate
226991000 226995000 226990025
ACRO226991000EA 292 PLN
ACRO226991000 ACRO226995000 ACRO226990025
monohydrat chlorku cetylopirydyniowego 96.0-101.0%
monohydrat chlorku cetylopirydyniowego
Formuła: C₂₁H₃₈ClN·1H₂O
MW: 358.01 g/mol
Temp. topnienia: 80…83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149977
Numer CAS: 6004-24-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-593-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,02041
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 4.5 to 5.5 %
Titration 96.0 to 101.0 %