Drukuj
Methylene blue hydrate, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methylthioninium chloride hydrate, Basic Blue 9, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride hydrate, C.I. 52015, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride xhydrate
414251000 414255000 414250025
ACRO414251000EA 350 PLN
ACRO414251000 ACRO414255000 ACRO414250025
Methylene blue hydrate, pure
Methylene blue hydrate
Formuła: C₁₆H₁₈ClN₃S·xH₂O
MW: 319.86 g/mol (anhy)
Temp. topnienia: 100…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150006
Numer CAS: 122965-43-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-515-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤22 %
Titration with TiCl3 ≥70 %