Drukuj
Methylene blue hydrate 96+%, high purity biological stain
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methylthioninium chloride hydrate, Basic Blue 9, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride hydrate, C.I. 52015, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride xhydrate
229801000 229800010
ACRO229801000EA 410 PLN
ACRO229801000 ACRO229800010
Methylene blue hydrate 96+%, high purity biological stain
Methylene blue hydrate
Formuła: C₁₆H₁₈ClN₃S·xH₂O
MW: 319.86 g/mol (anhy)
Temp. topnienia: 100…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150006
Numer CAS: 122965-43-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-515-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 8.0 % to 22.0 % (105°C)
Dye content 96.0 to 103.0 % (on dried substance)