Siarczan rodu(III) tetrahydrat ≥99.99% (metals basis) Rh ≥ 35.9%, Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Dirhodium trisulphate tetrahydrate
41016.01
41016.03
41016.06
41016.01EA
1970
PLN
41016.01
41016.03
41016.06
Siarczan rodu(III) tetrahydrat ≥99.99% (metals basis) Rh ≥ 35.9%, Premion®
Siarczan rodu(III) tetrahydrat
Purity: 99.99%
CAS No.: 15274-78-9
Molecular Formula: O12Rh2S3.4H2O
Formula Weight: 566.05 (493.99anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: Brown
Odour: Odourless
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00798544
Formuła:
O₁₂Rh₂S₃·4H₂O MW: 566.06 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00798544 Numer CAS: 15274-78-9 Numer WE (dawny EINECS): 234-014-5 Jednostka: 3261 ADR: 8 III |