Drukuj
siarczan żelaza (III) hydrat 21-23% (Fe basis), Puriss. p.a., Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
31235-25KG 31235-1KG 31235-500G 31235-6X1KG
31235-25KGEA 4390 PLN
31235-25KG 31235-1KG 31235-500G 31235-6X1KG
siarczan żelaza (III) hydrat 21-23% (Fe basis), Puriss. p.a., Fluka™
siarczan żelaza (III) hydrat
Formuła: Fe₂(SO₄)₃·xH₂O
Gęstość: 3,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011007
Numer CAS: 15244-10-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-072-9
Jednostka: 3260
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,04065
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay of Fe 21 - 23 %
Insoluble in HCl Max. 0.01 %
Arsenic (As) Max. 0.0005 %
Calcium (Ca) Max. 0.01 %
Copper (Cu) Max. 0.002 %
Iron (Fe 2⁺) Max. 0.02 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.01 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Zinc (Zn) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.02 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.003 %