Drukuj
siarczan żelaza (III) hydrat, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
24248.292EA 326 PLN
24248.292
siarczan żelaza (III) hydrat, GPR RECTAPUR®
siarczan żelaza (III) hydrat
Formuła: Fe₂(SO₄)₃·xH₂O
MW: 399,88 g/mol (anhy)
Gęstość: 3,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149714
Numer CAS: 15244-10-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-072-9
Klasyfikacja Merck : 13,04065
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated as Fe(III)) Min. 21 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
Fe (II) (Iron) Max. 0.05 %
Zn (Zinc) Max. 100 ppm