siarczan żelaza (III) hydrat, Reagent Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ferric Persulphate, Diiron trissulphate hydrate, Ferric sulphate hydrate
33316.A7
33316.30
33316.A1
33316.A7EA
3150
PLN
33316.A7
33316.30
33316.A1
siarczan żelaza (III) hydrat, Reagent Grade
siarczan żelaza (III) hydrat
CAS No.: 15244-10-7
Molecular Formula: Fe2(SO4)3.xH2O
Formula Weight: 399.87(anhy)
Physical Form: Granular/Powder
Density: 2.0-2.1
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Grayish white
Solubility: Soluble in water
MDL No.: MFCD00011007
Formuła:
Fe₂(SO₄)₃·xH₂O MW: 399.88 g/mol (anhy) Gęstość: 2.0…2.1 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149714 Numer CAS: 15244-10-7 Numer WE (dawny EINECS): 233-072-9 Klasyfikacja Merck : 13,04065 |