Drukuj
Ester 2-metoksypropylowy kwasu octowego stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Octan 1-metoksy-2-propylu, Octan 1-metoksypropan-2-ylu, Octan 2-metoksy-1-metyloetylu
Stabilizacja: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18532.1000 8.18532.9033
8.18532.1000EA 158 PLN
8.18532.1000 8.18532.9033
Ester 2-metoksypropylowy kwasu octowego stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Ester 2-metoksypropylowy kwasu octowego
Formuła: C₆H₁₂O₃
MW: 132.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 145.8 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –67 °C
Gęstość: 0.968 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 45
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00038500
Numer CAS: 108-65-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-603-9
Jednostka: 3272
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 209.3 g/l (20 °C)
Melting Point -67 °C
Molar Mass 132.16 g/mol
Boiling Point 145 - 147 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5 hPa (20 °C)
Flash Point 42 °C
Refractive Index 1.4078 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 - 10.8 %(V)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 315 °C
Water absorption 320 g/kg (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid