Ester 2-metoksypropylowy kwasu octowego ≥99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Octan 1-metoksy-2-propylu, Octan 1-metoksypropan-2-ylu, Octan 2-metoksy-1-metyloetylu
Stabilizacja:
50 ppm Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
Stabilized with 50 ppm BHT
Purity: 99%
CAS No.: 108-65-6
Molecular Formula: C6H12O3
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.4020
Odour: Ester-like
pH: 4
Melting Point: -67°
Boiling Point: 145-146°
Beilstein Reference: 1751656
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00038500
Formuła:
C₆H₁₂O₃ MW: 132.16 g/mol Temp. Wrzenia: 145…146 °C Temp. topnienia: –67 °C Gęstość: 0.968 Temp. Zapłonu: 43 °C (109 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00038500 Numer CAS: 108-65-6 Numer WE (dawny EINECS): 203-603-9 Jednostka: 3272 ADR: 3 III |