Fluorek żelaza(III) trihydrat
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
13068.18
13068.30
13068.18EA
658
PLN
13068.18
13068.30
Fluorek żelaza(III) trihydrat
Fluorek żelaza(III) trihydrat
CAS No.: 15469-38-2
Molecular Formula: FeF3.3H2O
Formula Weight: 166.89 (112.84anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Off-white to pale brown
Merck Reference: 14,4022
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149718
Formuła:
F₃Fe·3H₂O Gęstość: 2,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149718 Numer CAS: 15469-38-2 Numer WE (dawny EINECS): 232-002-4 Jednostka: 3260 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,4022 |