Drukuj
Węglan kobaltu (≥45% Co) ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cobaltous carbonate, Cobalt carbonate, Cobalt(II) carbonate
11343.22 11343.36
11343.22EA 653 PLN
11343.22 11343.36
Węglan kobaltu (≥45% Co) ≥99% (metals basis)
Węglan kobaltu
Purity: 99% CAS No.: 513-79-1 Molecular Formula: CoCO3 Formula Weight: 118.94 Physical Form: Powder Density: 4.13 Melting Point: dec. Solubility: Insoluble in water, alcohol, methyl acetate Merck Reference: 14,2436 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010940
In ceramics, manufacturing Co compounds, pigments, salts
Formuła: CCoO₃
MW: 118.94 g/mol
Temp. topnienia: Dec.
Gęstość: 4.13
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010940
Numer CAS: 513-79-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-169-4
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 14,2436