Drukuj
Cobalt(II) carbonate hydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
192100010 192100500 192102500
ACRO192100010EA 3360 PLN
ACRO192100010 ACRO192100500 ACRO192102500
Cobalt(II) carbonate hydrate
Cobalt(II) carbonate hydrate
Formuła: CCoO₃·H₂O
MW: 136.96 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149654
Numer CAS: 57454-67-8
Numer WE (dawny EINECS): 208-169-4
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Pink to red to violet Powder
Titration Complexometric ≥45.5 % (Cobalt)
Cadmium (Cd) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in HCl)