Drukuj
Dinadchloran niklu heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
309338-100G 309338-5G
SIAL309338-100GEA 518 PLN
SIAL309338-100G SIAL309338-5G
Dinadchloran niklu heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Dinadchloran niklu heksahydrat
Formuła: Cl₂NiO₈·6H₂O
MW: 365.68 g/mol
Temp. topnienia: 140
Numer MDL: MFCD00149804
Numer CAS: 13520-61-1
Numer WE (dawny EINECS): 237-124-1
Jednostka: 1481
ADR: 5.1 II