Dinadchloran niklu heksahydrat, Reagent Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
CAS No.: 13520-61-1
Molecular Formula: Ni(ClO4)2.6H2O
Formula Weight: 365.70 (257.59anhy)
Physical Form: Damp crystalline solid
Refractive Index: 1.55
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Green
Odour: Odourless
Melting Point: 140°
Solubility: Very soluble in water. Soluble in many organic solvents
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00149804
Formuła:
Cl₂NiO₈·6H₂O Temp. topnienia: 140 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149804 Numer CAS: 13520-61-1 Numer WE (dawny EINECS): 237-124-1 Jednostka: 1481 ADR: 5.1,II |