Nadchloran kobaltu(II) heksahydrat 99,999 Metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Cobalt diperchlorate hexahydrate
44320.09
44320.18
44320.09EA
1060
PLN
44320.09
44320.18
Nadchloran kobaltu(II) heksahydrat 99,999 Metals basis
Nadchloran kobaltu(II) heksahydrat
Purity: 99.999%
CAS No.: 13478-33-6
Molecular Formula: Co(ClO4)2.6H2O
Formula Weight: 366.74 (257.83anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00150207
Formuła:
Cl₂CoO₈·6H₂O MW: 365.93 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150207 Numer CAS: 13478-33-6 Numer WE (dawny EINECS): 236-653-5 Jednostka: 1481 ADR: 5.1 II |