Drukuj
Nadchloran kobaltu(II) heksahydrat, reagent
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cobalt diperchlorate hexahydrate
11652.09 11652.18 11652.30
11652.09EA 373 PLN
11652.09 11652.18 11652.30
Nadchloran kobaltu(II) heksahydrat, reagent
Nadchloran kobaltu(II) heksahydrat
CAS No.: 13478-33-6 Molecular Formula: Co(ClO4)2.6H2O Formula Weight: 366.74 (257.83anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless UN No.: 1481 MDL No.: MFCD00150207
Formuła: Cl₂CoO₈·6H₂O
MW: 365.93 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150207
Numer CAS: 13478-33-6
Numer WE (dawny EINECS): 236-653-5
Jednostka: 1481
ADR: 5.1 II