Drukuj
Bromek kobaltu(II) hydrat
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Cobalt dibromide hydrate, Cobaltous bromide hydrate
318541000 318545000
ACRO318541000EA 825 PLN
ACRO318541000 ACRO318545000
Bromek kobaltu(II) hydrat
Bromek kobaltu(II) hydrat
Formuła: Br₂Co·H₂O
MW: 236.76 g/mol
Gęstość: 2.46
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150208
Numer CAS: 85017-77-2
Numer WE (dawny EINECS): 232-166-7
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Violet Crystals
Titration Argentometric 17.0 to 20.3 % (Co)
Water 24.7 to 36.5 %