Drukuj
tlenoazotan cyrkonu hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
380679-10G 380679-50G
SIAL380679-10GEA 511 PLN
SIAL380679-10G SIAL380679-50G
tlenoazotan cyrkonu hydrat, Sigma-Aldrich®
tlenoazotan cyrkonu hydrat
Formuła: N₂O₇Zr·H₂O
Gęstość: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149896
Numer CAS: 14985-18-3
Numer WE (dawny EINECS): 237-529-3
Jednostka: 1477
ADR: 5.1,III