Drukuj

tlenoazotan cyrkonu hydrat, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo

Synonim: Zirconium(IV) oxynitrate hydrate, Zirconium(IV) dinitrate oxide hydrate, Zirconium dinitrate oxide hydrate

M-Clarity™ quality level = MQ100

243493-100G 243493-500G 243493-5G
SIAL243493-100GEA 515 PLN
SIAL243493-100G SIAL243493-500G SIAL243493-5G
tlenoazotan cyrkonu hydrat, Sigma-Aldrich®
tlenoazotan cyrkonu hydrat
Formuła: N₂O₇Zr·H₂O
Gęstość: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149896
Numer CAS: 14985-18-3
Numer WE (dawny EINECS): 237-529-3
Jednostka: 1477
ADR: 5.1,III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR