tlenoazotan cyrkonu hydrat ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Zirconium(IV) oxynitrate hydrate, Zirconium(IV) dinitrate oxide hydrate, Zirconium dinitrate oxide hydrate
43224.22
43224.14
43224.36
43224.22EA
2410
PLN
43224.22
43224.14
43224.36
tlenoazotan cyrkonu hydrat ≥99.9% (metals basis)
tlenoazotan cyrkonu hydrat
Purity: 99.9%
CAS No.: 14985-18-3
Molecular Formula: ZrO(NO3)2.xH2O
Formula Weight: 231.23(anhy)
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149896
Formuła:
N₂O₇Zr·H₂O MW: 249.25 g/mol Gęstość: 2.04 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149896 Numer CAS: 14985-18-3 Numer WE (dawny EINECS): 237-529-3 Jednostka: 1477 ADR: 5.1 III |