Drukuj
tlenoazotan cyrkonu hydrat 99.5% contains up to 4% Hf
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Zirconium(IV) oxynitrate hydrate, Zirconium(IV) dinitrate oxide hydrate, Zirconium dinitrate oxide hydrate
222631000 222635000
ACRO222631000EA 449 PLN
ACRO222631000 ACRO222635000
tlenoazotan cyrkonu hydrat 99.5% contains up to 4% Hf
tlenoazotan cyrkonu hydrat
Formuła: N₂O₇Zr·H₂O
MW: 249.25 g/mol
Numer MDL: MFCD00149896
Numer CAS: 14985-18-3
Numer WE (dawny EINECS): 237-529-3
Jednostka: 3085
ADR: 5.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder and/or chunks
Degree of hydration 6 to 7
Gravimetry 34.9 to 37.0 % (ZrO2) (calculated on the actual degree of hydration)
Hafnium (Hf) ≤4 %