Drukuj
Zirconyl chloride hydrate ≥99.99% (trace metals basis), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
205028-10G 205028-50G
SIAL205028-10GEA 419 PLN
SIAL205028-10G SIAL205028-50G
Zirconyl chloride hydrate ≥99.99% (trace metals basis), Sigma-Aldrich®
Zirconyl chloride hydrate
Formuła: Cl₂OZr·H₂O
Numer MDL: MFCD00149897
Numer CAS: 15461-27-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-717-9
Jednostka: 3260
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 14,10184