Zirconyl chloride hydrate ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 13520-92-8
Molecular Formula: ZrOCl2.8H2O
Formula Weight: 322.25 (178.13anhy)
Physical Form: Lump
Density: 1.91
Appearance: White
Odour: Acidic
Melting Point: 400° dec.
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,10184
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149898
Formuła:
ZrOCl₂·xH₂O Gęstość: 1,91 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149898 Numer CAS: 15461-27-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-717-9 Jednostka: 3260 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,10184 |