Drukuj
tlenochlorek cyrkonu oktahydrat 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
208370050 208371000 208375000
ACRO208370050EA 208 PLN
ACRO208370050 ACRO208371000 ACRO208375000
tlenochlorek cyrkonu oktahydrat 98%
tlenochlorek cyrkonu oktahydrat
Formuła: Cl₂OZr·8H₂O
Temp. topnienia: > 150 °C
Gęstość: 1,91 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149898
Numer CAS: 13520-92-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-717-9
Jednostka: 3260
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Water 42 to 50 %
Solubility (10% in water) Clear to slightly hazy solution