Drukuj
L(+)-Lizyna hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: L-(+)-Lysine, Hydrate, (S)-(+)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrate, (S)-(+)-Lysine monohydrate, L-Lysine hydrate, (S)-(+)-2,6-Diaminocaproic acid monohydrate, H-Lys-OH monohydrate, K monohydrate, H-Lys-OH·H₂O, Lys monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
L9037-100G L9037-1KG L9037-25G
SIALL9037-100GEA 3440 PLN
SIALL9037-100G SIALL9037-1KG SIALL9037-25G
L(+)-Lizyna hydrat, Sigma-Aldrich®
L(+)-Lizyna hydrat
Formuła: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·H₂O
MW: 164.2 g/mol
Temp. topnienia: 225
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00151035
Numer CAS: 39665-12-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-294-2