Drukuj
L(+)-Lizyna hydrat, Millipore®
Dostawca: Merck
Synonim: L-(+)-Lysine, Hydrate, (S)-(+)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrate, (S)-(+)-Lysine monohydrate, L-Lysine hydrate, (S)-(+)-2,6-Diaminocaproic acid monohydrate, H-Lys-OH monohydrate, K monohydrate, H-Lys-OH·H₂O, Lys monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.12233.0100 1.12233.1000
1.12233.0100EA 503 PLN
1.12233.0100 1.12233.1000
L(+)-Lizyna hydrat, Millipore®
L(+)-Lizyna hydrat
Formuła: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·H₂O
MW: 164.2 g/mol
Temp. topnienia: 225
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00151035
Numer CAS: 39665-12-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-294-2