L(+)-Lizyna hydrat ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
L-(+)-Lysine, Hydrate, (S)-(+)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrate, (S)-(+)-Lysine monohydrate, L-Lysine hydrate, (S)-(+)-2,6-Diaminocaproic acid monohydrate, H-Lys-OH monohydrate, K monohydrate, H-Lys-OH·H₂O, Lys monohydrate
Purity: 97%
CAS No.: 39665-12-8
Molecular Formula: C6H14N2O2.H2O
Formula Weight: 164.21 (146.19anhy)
Melting Point: 210° dec.
Beilstein Reference: 1722531
Merck Reference: 14,5636
Optical Rotation: +22.5° (c=2 in 6M HCl)
MDL No.: MFCD00151035
Formuła:
H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·H₂O MW: 164.2 g/mol Temp. topnienia: 210 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151035 Numer CAS: 39665-12-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-294-2 |