Drukuj
L(+)-Lizyna hydrat 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: L-(+)-Lysine, Hydrate, (S)-(+)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrate, (S)-(+)-Lysine monohydrate, L-Lysine hydrate, (S)-(+)-2,6-Diaminocaproic acid monohydrate, H-Lys-OH monohydrate, K monohydrate, H-Lys-OH·H₂O, Lys monohydrate
173730250 173731000 173735000
ACRO173730250EA 318 PLN
ACRO173730250 ACRO173731000 ACRO173735000
L(+)-Lizyna hydrat 99%
L(+)-Lizyna hydrat
Formuła: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·H₂O
MW: 164.2 g/mol
Temp. topnienia: 212…214 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151035
Numer CAS: 39665-12-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-294-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 9.5 to 11.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
pH 9.0 to 10.5 (2.5% in H2O, 25°C)
Specific optical rotation +22.0° to +27.0° (20°C, 589 nm) (c=8, 6 N HCl) (On dry basis)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
Chloride (Cl) ≤300 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Other amino acids ≤0.5 % (TLC)