Drukuj
Zinc perchlorate hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
401439-100G 401439-500G
SIAL401439-100GEA 362 PLN
SIAL401439-100G SIAL401439-500G
Zinc perchlorate hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Zinc perchlorate hexahydrate
Formuła: Cl₂O₈Zn·6H₂O
Temp. topnienia: 106 °C
Gęstość: 2,25 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00150370
Numer CAS: 10025-64-6
Numer WE (dawny EINECS): 237-122-0
Jednostka: 1481
ADR: 5.1,II