Zinc perchlorate hexahydrate ≥99.997% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.997%
CAS No.: 10025-64-6
Molecular Formula: Cl2O8Zn.6H2O
Formula Weight: 372.37 (264.28anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.25
Refractive Index: 1.50
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 106°
Merck Reference: 14,10148
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00150370
Formuła:
Cl₂O₈Zn·6H₂O Temp. topnienia: 106 °C Gęstość: 2,25 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150370 Numer CAS: 10025-64-6 Numer WE (dawny EINECS): 237-122-0 Jednostka: 1481 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 14,10148 |