Drukuj
Zinc perchlorate hexahydrate, Reagent Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
11614.22 11614.36
11614.22EA 424 PLN
11614.22 11614.36
Zinc perchlorate hexahydrate, Reagent Grade
Zinc perchlorate hexahydrate
CAS No.: 10025-64-6 Molecular Formula: Cl2O8Zn.6H2O Formula Weight: 372.37 (264.28anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.25 Refractive Index: 1.50 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 106° Solubility: Soluble in water, alcohol Merck Reference: 14,10148 UN No.: 1481 MDL No.: MFCD00150370
Formuła: Cl₂O₈Zn·6H₂O
MW: 372.38 g/mol
Temp. topnienia: 106
Gęstość: 2.25
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150370
Numer CAS: 10025-64-6
Numer WE (dawny EINECS): 237-122-0
Jednostka: 1481
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 14,10148